Learn More
Solutions étalons de conductivité, Hanna Instruments™
Description
- Qualité supérieure 12 880 μsolution de conductivité S/cm qui est NIST traçables et conditionnés dans des sachets portables à usage unique.
- Graphique des températures réelles μValeur S/cm à différentes températures imprimée sur chaque bouteille
- Qualité supérieure 12 880 μSolution de conductivité S/cm étalonnée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (Documentation de référence standard)
- Eau déminéralisée à usage analytique conformément à ISO 3696/BS3978
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Specifications
Specifications
| Conductivité | 12 880 μS/cm |
| Type | Solutions-étalons d’étalonnage |
| Industry Type | Pour usage en laboratoire et industriel, Industrial Use |
| Quantité | 20 ml |