Learn More
Solutions étalons de conductivité, Hanna Instruments™
Code produit 11647030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conductivité:
12 880 μS/cm
1 413 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conductivité Conditionnement
11647030 20 ml 1 413 μS/cm 1 pièce
10309960 20 ml 12 880 μS/cm 25 pièces
11627030 20 ml 12 880 μS/cm 1 pièce
10441141 20 ml 1 413 μS/cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11647030 Fournisseur Hanna Instruments Code fournisseur HI70031P
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un étalon de conductivité de qualité supérieure préparé selon un NIST solution de chlorure de potassium traçable.
  • Qualité supérieure 1 413 μsolution de conductivité S/cm qui est NIST traçables et contenus dans des sachets portables à usage unique
  • Graphique des températures réelles μValeur S/cm à différentes températures imprimée sur chaque bouteille
  • Conditionnement pratique pour une utilisation unique
  • Étalonné à l'aide d'un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (Matériau de référence certifié) dans de l'eau déminéralisée à usage analytique conformément à ISO 3696/BS3978
  • L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
  • Un choix de solutions étalons prêtes à l'emploi et traçables à NIST
  • Disponible en flacons de 460 ml ou en sachets individuels scellés de 20 ml pour protéger de la lumière et de l'air.
Spécification
Conductivité 1 413 μS/cm
Couleur Incolore
pH ∼7
Point d’ébullition ∼100°C
Solubilité Soluble dans l’eau
Type Solutions-étalons d’étalonnage
Industry Type Pour usage en laboratoire et industriel, Industrial Use
Quantité 20 ml