Learn More
Norme de conductivité de ligne de base, μ1,3 S/cm, Hamilton™
Code produit 30067371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30067371 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067371 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 238973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.96€
    170.82€ / 250mL
    Économisez 24.14€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une stabilité inégalée. Hamilton™ L'étalon de conductivité de ligne de μbase, 1,3 S/cm, est fourni avec un certificat et un document d'étalonnage du formulaire DFM.
  • Stable jusqu’à 1 an
  • La date d’expiration figure sur chaque flacon
  • Les flacons peuvent rester ouverts pendant 60 minutes au total
Spécification
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 ml