Learn More
Norme de conductivité de base des lignes, μ100 S/cm, Hamilton™
Code produit 10582285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 mL
Conditionnement:
300mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582285 300 mL 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10582285 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 238934
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une stabilité inégalée. Hamilton™ L'étalon de conductivité de ligne de μbase, 100 S/cm, est fourni avec un certificat et un document d'étalonnage du formulaire DFM.
  • Stable jusqu’à 3 ans
  • La date d’expiration figure sur chaque flacon
  • Les flacons peuvent rester ouverts pendant 60 minutes au total
Spécification
Conditionnement Flacon en verre de 300 ml
Quantité 300 mL