Learn More
Étalon de conductivité, 1413 μS/cm, certifié NIST, Chem-Lab
Code produit 11920339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11920339 500 mL 1 pièce
11953083 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11920339 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL03.1101.0500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonne les électrodes et les compteurs pour des mesures précises de la conductivité électrique et thermique. Norme de conductivité, 1413 μS/cm, NIST Agréé, Chem-Lab est une solution de chlorure de potassium 0,01 M destinée à une utilisation en laboratoire et aux mesures LF. 1278 μS à 20 °C, 1413 μS à 25 °C (±1%).
5°C—896 μS/cm
10°C—1020 μS/cm
15°C—1147 μS/cm
20°C—1278 μS/cm
25°C—1413 μS/cm
30°C—1552 μS/cm
35°C—1694 μS/cm
40°C—1839 μS/cm
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Conditionnement Polyéthylène
Densité 1.01g/mL
Conductivité 1413 μS/cm
Concentration 0.01 M
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Quantité 500 mL
Poids de la formule 74,56g/mol