Learn More
Étalon de conductivité, NIST Traceable, 1,30 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11728455 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11728455 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11728455 Fournisseur Reagecon Code fournisseur CSKC13
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Agréé ISO 17025. L’étalon de conductivité Reagecon™ 1,30 μS/cm, avec traçabilité NIST, est un étalon non dangereux à faible niveau de conductivité et à base aqueuse présentant un haut degré de précision, une faible variation de température et une stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration. Conditionnées dans un flacon pratique de dose individuelle.
Cet étalon de conductivité est à base aqueuse, supprimant ainsi toutes les erreurs attribuables à la disparité des matrices. Les étalons aqueux ne sont pas dangereux, ce qui facilite le stockage, la manipulation et la mise au rebut. Chaque flacon est fourni avec un certificat d’analyse exhaustif. Un tableau des variations de la conductivité avec la température est imprimé sur l’étiquette.
  • Commodité et réduction des coûts—Réduction des exigences et des formalités en matière de santé, de sécurité et d’environnement
  • Coefficient de variation de température très faible—Réduit les erreurs de mesure et permet des conditions non contrôlées par la température ou des travaux sur le terrain
  • Stabilité garantie jusqu’à la date d’expiration—Élimine la nécessité d’ouvrir un nouveau flacon d’étalon à chaque utilisation
  • Haute précision (±0,05 μS/cm à 25°C)—Lui permet d’être utilisé comme étalon ou contrôle, conformément aux exigences les plus rigoureuses (p. exemple, USP)
Spécification
Certificat d’analyse Yes
Conductivité 1.30μS/cm (±0.05 at 25°C)
Forme physique Liquide
À utiliser avec (équipement) Conductimètres
Solvent or Matrix Water
Quantité 250 mL