Description
- ISO 9000 et NIST traçable
- Permet d’étalonner les instruments de conductivité pour garantir leur précision
- Valeurs standard données à 25°C
- À utiliser lorsque l’on s’attend à ce que les lectures soient autour de 80 mS (80 000 μS/cm)
- Les conversions de KCI, NaCI et 442, et les corrections de température sont imprimées sur le flacon pour faciliter l’utilisation (exclues sur le flacon de 60 ml, mais incluses dans la notice).
- Durée de conservation recommandée de quatre mois après ouverture
Spécification
Spécification
| Description | Étalons de conductivité et TDS |
| Conductivité | 80 000 μS/80 mS |
| Technique | Étalonnage de l’instrument de conductivité |
| Certifications/Conformité | ISO 9000, NIST |
| Quantité | 500 ml |