Learn More
Hanna Instruments™ Sondes de conductivité & de température TDS
Click to view available options
Types de connecteurs:
DIN
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
À utiliser avec les applications suivantes
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | DIN |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la conductivité électrique et de la température |
| À utiliser avec (équipement) | HI 99300 et HI 99301 |
| Longueur (métrique) du câble | 1 m |
| Capteur | Oui |