Learn More
Cône simple Quickfit™ avec pointe longue
Code produit. 12413581
Click to view available options
Taille du cône:
0,438
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
Épaisseur (métrique) de paroi:
1 mm
1,5mm
1,5 mm
1,8mm
2mm
2 mm
2,3mm
2,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Code produit. 12413581
Marque: Quickfit CBB14UB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de joindre le cône à la tubulure en verre
  • Utile pour la construction de guides d’agitation
  • Sans badge et sans marquages en céramique
  • Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
  • Cônes à pointes longues fabriqués avec une longueur de tige minimale de 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10Pack
Type Cône simple avec pointe longue
Taille du cône 14/23
Épaisseur (métrique) de paroi 1,5mm