Learn More
Cône simple Quickfit™ avec pointe longue
Click to view available options
Taille du cône:
0,438
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
Épaisseur (métrique) de paroi:
1 mm
1,5mm
1,5 mm
1,8mm
2mm
2 mm
2,3mm
2,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
- Utile pour la construction de guides d’agitation
- Sans badge et sans marquages en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Cônes à pointes longues fabriqués avec une longueur de tige minimale de 90 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 10Pack |
| Type | Cône simple avec pointe longue |
| Taille du cône | 14/23 |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1,5mm |