Learn More
Étalon de viscosité conique et de plaque, 1008 mPa.s (25,00°C), Paragon Scientific™
Code produit 15989909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15989909 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15989909 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur 2162/12
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les étalons de viscosité pour plaques et cônes Paragon certifiés ISO 17025 / ISO 17034 sont spécifiquement formulés pour l'industrie de la peinture et des revêtements et représentent la gamme la plus complète d’étalons disponibles pour cette application.
  • Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D2162 à 20 °C, 23 °C et 25 °C.
  • Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D341 à des températures intermédiaires
  • Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
  • Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
  • Traçabilité totale conforme aux normes nationales
  • Durée de conservation de 2 ans
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Conditionnement Flacon ambré en verre
Certificat d’analyse oui
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.