Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur
Product Code. p-7027508
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11415737
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals B24310.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.664 g/mol
Congo red is useful for staining and visual detection of amyloid deposits. It inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge Congo est utile pour la coloration et la détection visuelle des dépôts d’amyloïdes. Il inhibe l’accumulation de l’isoforme de la protéine PrP résistante à la protéase associée à la tremblante sans affecter le métabolisme de l’isoforme normale.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 25 g/l.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants, des acides et des agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 573-58-0
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Numéro MDL MFCD00004028
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 22120
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom IUPAC Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Congo Red
Point de fusion >360°C
Beilstein 3894858
Merck Index 14,2498
Informations sur la solubilité Soluble in water 25g/L.
Poids de la formule 696.67
Qualité Indicateur
Odeur Odorless
Quantité 25 g
compliance-icons
Product Identifier
  • Congo Red
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Direct red 28