Learn More
Greiner Bio-One Tubes de protection contre la lumière en PP à fond conique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10472885
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Diamètre (métrique):
17 mm
30 mm
Longueur (métrique):
115 mm
120 mm
Nbre par carton:
300
500
1000
Conditionnement:
1000 pièces
300 pièces
500 pièces
Code produit. 10472885
Marque: Greiner Bio-One 227280
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
  • Avec bouchon à vis
  • Graduations bleues
  • Sans surface d’écriture
  • Stérile
  • Couleur du tube : Marron
  • Couleur du bouchon: Bleu
Service Plan
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Bleu
Couleur Marron
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Idéal pour les réactions et les matériaux sensibles à la lumière.
Nbre par carton 500
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 115 mm
Forme du fond Conique
Writing Area Pastille de marquage blanche
Diamètre (métrique) 30 mm
Graduated Oui
Type de produit Tube protecteur léger