Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP avec bouchon à vis
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Type de produit:
Tube à centrifuger avec jupe de support
Tube à centrifuger sans jupe de support
Quantité:
300/carton
500/Carton
Unit Size:
300 pièces
500 pièces
Description
- Tube de couleur naturelle
- Graduations bleues
- Sans surface d’écriture
- Avec ou sans jupe de support
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifugation et applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur. |
| Nbre par carton | 300 |
| Quantité | 300/carton |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction