Learn More
Fisherbrand™ Tubes à centrifuger coniques noirs
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6926016 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 mL
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 15396548
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponible en noir pur pour les échantillons sensibles à la lumière. Les tubes à centrifuger coniques noirs Fisherbrand™ sont fournis avec des bouchons plats fixés pour une utilisation facile d’une seule main. Les tubes sont autoclavables et jetables.
  • Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
  • Traçabilité de lot à lot grâce à un emballage facile à déchirer
  • Zone d’écriture et couvercles plats en PE pour faciliter l’étiquetage
  • Bouchons plats fixés
Spécification
Certifications/Conformité Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Noir
Couleur Noir
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Comprend Attached Flat Caps
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 120 mm
Capacité (impériale) 0.5 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon plat
Closure Included Oui
Writing Area Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduated Oui
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 9400 ×g