Description
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
- Connecteurs coniques
- Connecteurs en Y
- Connecteurs de tubes
- Connecteurs capillaires
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 5 à 16 mm, 7,5 à 16 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubes |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC/UHPLC |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Connecteur conique |