Learn More
BRAND™ Bouchon à joint conique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 10/19
NS 34/35
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Verre borosilicaté 3.3
- DIN 12252
- Creux avec poignée hexagonale
Spécification
Spécification
| Description | Creux avec poignée hexagonale |
| Joint conique standard | NS 10/19 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Conique |