Learn More
Kartell™ Récipient de mesure conique gradué en PMP, 250 ml
Facilite le versement tout en ne diminuant pas de manière significative la précision des mesures. Les récipients de mesure coniques gradués Kartell™ permettent de mélanger des solutions dans le récipient de mesure lui-même.
Marque:  Kartell™ 0142300
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10050941
  • 212.00€ / 18 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
  • Large base pour une meilleure stabilité
  • Convient aux applications avec des aliments