Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 16343306 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Pyrogène, DNase, RNase, sans ADN humain et bactérien
Qualité Eppendorf
Couleur:
Ambré
Incolore
Conditionnement:
4 sachets x 50 tubes
5 sachets x 40 tubes
6 sachets x 25 tubes
Sachets
missing translation for 'unitSize'
1 kit
150 pièces
200 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16343306
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030118413
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Parfaitement adaptés aux applications de biologie cellulaire et les protocoles de préparation d’échantillons en microbiologie et dans les laboratoires de biologie moléculaire.
  • La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
  • Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
  • Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g pour les deux variantes de tubes - avec bouchon SnapTec™ et avec bouchon à vis
  • L’étanchéité du couvercle est assurée pour une large plage de températures
  • Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
  • Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation et le stockage des échantillons garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
  • La matière première de classe 6 USP Premium et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
  • Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
  • Stérile, exempt de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN. Chaque lot est vérifié et certifié pour contrôler sa qualité et sa pureté.
  • Le tube conique de 25 ml avec bouchon SnapTec™ est autoclavable à 121°C en 20 min
  • Applications de culture cellulaire, optimales pour la mise en commun, par exemple mise en commun de milieux à partir de flacons 3 x T75 (25 ml)
  • Préparation d’échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire, par exemple culture de bactéries dans la préparation de taille moyenne, clonage, extraction d’ADN lors d’une utilisation avec une quantité relativement élevée de produit de départ biologique (en botanique)
  • Stockage et transport d’échantillons et de solutions jusqu’à 25 ml
  • Préparation des master mixes et des tampons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau du bouchon Polypropylene
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Polypropylène
Conditionnement 5 sachets x 40 tubes
Quantité 200 (4 sachets x 50 tubes)
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 0.85 oz.
Déclaration de pureté PCR Clean (Non-sterile)
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à clipser
Diamètre (métrique) 30 mm
Type de produit Pour un usage en PCR
FCR max. 17,000 x g
Pureté ou qualité Pour un usage en PCR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt