Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 15311066 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
15 ml
25 ml
50 ml
50 mL
Couleur:
Ambré
Incolore
Transparent
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Qualité ADN médico-légale
Qualité Eppendorf (non stérile)
Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien
Conditionnement:
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
200 tubes (4 sachets x 50 tubes)
200 tubes (8 sachets x 25 tubes)
300 tubes (12 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (20 portoirs x 25 tubes)
500 tubes (10 sachets x 50 tubes)
500 tubes (20 sachets x 25 tubes)
Emballage individuel
Sachet
Sachets
Conditionnement:
1 kit
100 pièces
200 pièces
300 pièces
48 pièces
500 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15311066
Marque: Eppendorf™ 0030122151
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
  • Matières premières de qualité supérieure USP classe 6
  • Pas d’utilisation d’agents lubrifiants, de plastifiants ou de biocides lors de la fabrication
  • Garantissent une intégrité élevée des échantillons, une stabilité de centrifugation g-Safe™ et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
  • Bouchon aux côtés aplatis et rainurés pour une manipulation ergonomique aisée
  • Positionnement vertical stable et risque de contamination réduit
  • Marquage fiable et sûr grâce à une grande zone d’écriture sur le tube et un bouchon plat et légèrement coloré
  • Dimensions précises pour une compatibilité maximale avec les rotors de centrifugeuse, les mélangeurs et les agitateurs
Applications
  • Applications de culture cellulaire pratiques et sûres
  • Préparation d’échantillons dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire
  • Stockage d’échantillons et solutions avec des volumes plus importants
  • Préparation de Master Mix et de tampons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Incolore
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 10 x 50
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Cylindrique
Déclaration de pureté Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Type de bouchon Bouchon à vis, côtés aplatis et rainurés
Writing Area Oui
Plage de températures (métrique) -86°C à -100°C
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Conical Tube
FCR max. 19 500 x g
Pureté ou qualité Stérile, pyrogène, Dnase, Rnase, exempt d’ADN humain et bactérien