Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-9868000 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
2 ml
5 ml
Conditionnement:
200 pièces
500 pièces
Code produit. 17955002
Marque: Eppendorf™ 0030113403
Les tubes pré-codés Eppendorf offrent un codage à 2 niveaux du SafeCode system (datamatrix code et inscription claire) pour permettre l’identification sûre des échantillons. Les différentes classes de volume permettent d’identifier les échantillons de manière fiable à l’aide d’un suivi numérique des échantillons.
  • ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
  • Temperature range: -86°C to +121°C
  • Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
  • Off-the-shelf availability for comfortable handling
  • Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Colorless
Type de produit CryoTube
Description Eppendorf Safe-Lock Tube
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylene
Type de filetage Externe
Conditionnement 500 (5 Bags x 100 Tubes)
Quantité 500 Tubes/Pk.
Forme Cylindrical
Exempt de RNase Oui
Plage de températures (métrique) -86°C to +121°C
Plage de températures (impériale) -122.8°F to +212°F
Code-barres 2D SafeCode
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0.05 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Snap Cap
Fit for Purpose PCR Ready