Learn More
Alcool de coniféryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Coniferyl alcohol |
| Point de fusion | 75°C to 76°C |
| Point d’ébullition | 163°C to 165°C (3 mmHg) |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2048961 |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Merck Index | 14,2504 |
| Nom IUPAC | 4-[(1E)-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]-2-methoxyphenol |
| Poids de la formule | 180.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |