Learn More
Alcool de coniféryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421487 0.25 g 0.25g
11401487 1 g 1g
11411487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24949.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.42€
    100.65€ / 0.25g
    Économisez 22.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 458-35-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458-35-5
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00002922
Clé InChI JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Synonyme coniferyl alcohol, coniferol, coniferylalcohol, 4-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol, gamma-hydroxyisoeugenol, trans-coniferyl alcohol, e-coniferyl alcohol, 4-3-hydroxy-1-propenyl-2-methoxyphenol, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propen-1-ol, 4-1e-3-hydroxyprop-1-en-1-yl-2-methoxyphenol
CID PubChem 1549095
ChEBI CHEBI:17745
SMILES COC1=CC(\C=C\CO)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coniferyl alcohol
Point de fusion 75°C to 76°C
Point d’ébullition 163°C to 165°C (3 mmHg)
Quantité 0.25 g
Beilstein 2048961
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,2504
Nom IUPAC 4-[(1E)-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]-2-méthoxyphénol
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%