Learn More
BOLA Connection Bolts
Click to view available options
Comprend:
Écrou à serrage manuel, virole simple
Écrou à tête hexagonale, double virole
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Connection bolt and sealing cone made of PEEK, suitable for female thread UNF 10-32 G.
- Exchangeable sealing cone available separately, knurled nut reusable.
- Suitable for pressures up to max.
- 280 bar
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 1.6 in. |
| Comprend | Écrou à tête hexagonale, double virole |
| Autoclavable | Autoclavable |