Learn More
WTW™ Câble de connexion pour sondes de profondeur
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
3 m
6 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Également utile pour les capteurs à tête enfichable
- Disponible en plusieurs longueurs
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| Type | Câble de connexion |
| Longueur (métrique) | 6 m |
| À utiliser avec (équipement) | MPP IDS avec capteurs à tête étanche |