Learn More
SI Analytics™ Câbles de connexion
Les câbles de connexion SI Analytics™ sont disponibles en différentes combinaisons de prises d’électrodes, de prises d’instruments et de longueurs de câble.
Marque: SI Analytics™ 285121916
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Fiche d’électrode pour électrode de référence
- Avec câble d’extension
Spécification
Fiche d’électrode de référence | |
Prise d’électrode et fiche de connecteur | |
Câble unipolaire 1 m |
B 1 N | |
Fiche banane 4 mm |