Learn More
Binder Connection Kit VDL VP5 PTFE
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe à vide VP5 EX
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Consisting of antistatic PTFE hose 1.9 m long, with small flange 1/2 in. in diameter (DN 16) on both sides, two clamping rings and two universal centering rings.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| À utiliser avec | Pompe à vide VP5 EX |
| Indice IP | IP52 |
| Type | Pump Connection Kit |