Learn More
SCAT™ Compression Fitting for Tube Connector
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6.5 to 10 mm
Description
SCAT™ connectors are available in the following versions:
- Conical connectors
- Y-connectors
- Tube connectors
- Capillary connectors
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 6.5 to 10 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec | Tubing Connector |
| À utiliser avec (application) | HPLC/UHPLC Systems |
| Comprend | Locknut |
| Couleur | White |
| Type de produit | Compression Fitting |