Learn More
SCAT Connecteurs pour HPLC
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
9 mm
de 6 à 7 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
- Connecteurs coniques
- Connecteurs en Y
- Connecteurs de tubes
- Connecteurs capillaires
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubes |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC/UHPLC |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Connecteur en Y |