Learn More
WTW™ Capteur de conductivité/oxygène combiné ConOx™ 1,5
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Combined Oxygen/Conductivity Sensor |
| Longueur (métrique) du câble | 1,5 m |
| Matériau | Époxy, graphite |
| Comprend | 1.5m L Cable, with 3 exchange membrane heads, cleaning solution, conductivity standard (1413μS/cm), abrasive foil, OxiCal™ CX calibration vessel, electrolyte |
| Modèle | ConOx-1.5 |