Learn More
Contec™ Écouvillons en mousse étanche CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16685544 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
66 mm
71mm
81,3mm
114,3mm
127mm
127 mm
152,4mm
Matériau de la poignée:
Bois
ESD Stat-Rite, en polymère acrylique
Polypropylène
Polypropylène rempli de verre
Type de pointe:
Cellule fermée scellée
Embout souple
Grande tête en mousse rectangulaire
Pointe en mousse pointue
Rond
Spatule souple
Tête en mousse sur applicateur à pointe en coton
Tête ovale en mousse sur applicateur à pointe en coton
Tête en mousse non réticulée
Tête en mousse ovale
Tête en mousse à alvéoles ouvertes
Largeur (métrique) de la pointe:
0,76 mm
3,6 mm
4 mm
4,1mm
6,4mm
7,6mm
8,4mm
10,2mm
12,7mm
15,7mm
20,3mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 16685544
Marque: Contec™ SF1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optez pour ces écouvillons résistants parfaits pour le nettoyage. Les écouvillons en mousse étanche Contec™ CONSTIX™ sont excellents pour l’élimination des particules. À utiliser avec des solvants tels que l’alcool isopropylique.
  • Robustes et résistants à l’abrasion
  • Tête en mousse à alvéoles ouvertes pour un nettoyage et une élimination des particules parfaits
  • La grande tête est idéale pour les grandes zones.
  • Parfaits pour l’application de revêtements
  • Idéaux pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,25 in
Longueur (impériale) 5 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage avec des solvants tels que l’alcool isopropylique, le nettoyage des surfaces à recoins et difficiles à atteindre, l’application de lubrifiants et l’élimination d’excès de matériaux
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 6,3mm
Longueur (métrique) 127mm
Longueur (impériale) de la poignée 4,04 in
Longueur (métrique) de la poignée 102,6mm
Matériau Mousse
Forme Rond
Longueur (impériale) de la pointe 0,96 in
Longueur (métrique) de la pointe 24,4mm
Largeur (métrique) de la pointe 20,3mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,8 in
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Rond
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane