Learn More
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs
CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of 100% polyester fabric that is thermally bonded to a polypropylene handle.
54.00€ - 113.00€
Spécification
Type de produit | Écouvillon |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Type d’adhésif | Thermoscellée et fixée |
Matériau de la poignée | PP |
Code produit | Marque | Type de poignée | Matériau de la pointe | Longueur (impériale) | Diamètre (métrique) de la pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de poignée | Matériau de la pointe | Longueur (impériale) | Diamètre (métrique) de la pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16351668
|
Contec™
SP-8 |
Tête large | 100 % polyester à maille | 4,9 in | 12,2 x 23,1 mm |
54.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16665554
|
Contec™
SP-10M |
Flex-Tip | Double maille de polyester | 2,8 in | 3,4 x 10,8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Head is constructed without adhesives or binders.
- Durable, absorbent and features extremely low particles and residue levels.
- Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
- Compatible with most common solvents, such as alcohols and ketones
- Flexible tip option provides a softer application on surfaces and enables access to very small areas and component
- Nonwoven polyester head option provides enhanced sorbency for non-aqueous solutions
- Large paddle swab head option provides broader surface coverage in critical applications
Spécification
Écouvillon | |
Non stérile | |
Thermoscellée et fixée | |
PP |