Description
- La tête en polyester offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piège à particules et une élimination améliorée.
- La tête en polyester assure la compatibilité de l’écouvillon avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 0,1 in. |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 2,3 mm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 2,5 mm |
| Longueur (impériale) de la pointe | 0,42 in. |
| Longueur (impériale) | 2,8 in. |
| Longueur (métrique) de la pointe | 10,7 mm |
| Longueur (métrique) | 70,4 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (impériale) de la pointe | 0,27 in. |
| Afficher plus |