Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Click to view available options
Quantité:
120 lames
20/boîte
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
Description
Lame gélosée prête à l'emploi
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/levures et moisissures
• Lame gélosée PCA + TTC/rose bengale CAF
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/levures et moisissures
• Lame gélosée PCA + TTC/rose bengale CAF
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 18593:2004 |
| Contenu et stockage | 10 à 25°C |
| Détecte | Numération des germes, levures et moisissures |
| Format | Slide |
| Origine de la fabrication | Italy |
| Type de produit | Contact Slide |
| Stérilité | Non stérile |
| Classe d’organisme cible | Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi |
| Formule | PCA + TTC + neutralisante / gélose rose Bengal CAF + neutralisante |
| À utiliser avec (application) | Pour la numération des germes et la détection de levures et de moisissures |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.