Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 3
Click to view available options
Quantité:
120 lames
20 lames
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
Description
Lame gélosée prête à l'emploi
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/staphylocoques
• Lame gélosée PCA + TTC/Vogel Johnson
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/staphylocoques
• Lame gélosée PCA + TTC/Vogel Johnson
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 18593:2004 |
| Contenu et stockage | 10 à 25°C |
| Détecte | Numération des germes, staphylocoques |
| Format | Slide |
| Origine de la fabrication | Italy |
| Type de produit | Contact Slide |
| Stérilité | Non stérile |
| Classe d’organisme cible | Gram-positive Organisms, Gram-positive Cocci, Gram-positive Cocci |
| Formule | PCA, TTC, gélose de neutralisation/Vogel Johnson |
| À utiliser avec (application) | Pour la numération des germes et la détection de staphylocoques |
| Show More |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction