Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 9
Click to view available options
Quantité:
120 lames
20 lames
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
Description
Lame gélosée prête à l'emploi
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/flore totale
• Lame gélosée PCA + TTC/PCA + TTC
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/flore totale
• Lame gélosée PCA + TTC/PCA + TTC
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 18593:2004 |
| Contenu et stockage | 10 à 25°C |
| Détecte | Numération totale des germes |
| Format | Slide |
| Origine de la fabrication | Italy |
| Type de produit | Contact Slide |
| Stérilité | Non stérile |
| Classe d’organisme cible | Gram-positive Organisms |
| Formule | PCA +, TTC +, neutralisant/PCA + TTC +, neutralisant |
| À utiliser avec (application) | Pour la détection de numération totale des germes |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- relyon virkon tablets
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ au savon.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis Sulphate, malic acid, sulphamidic acid, benzenesulphonic
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.