Learn More
Manutan Container, 90L, European stacking, 425mm x 600mm x 400mm
Code produit. 12809619
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 l
Code produit. 12809619
Marque: Manutan A025947
These reusable containers can be useful in almost any environment from warehouses to the food industry. Food grade plastic containers designed for use with standard European pallet sizes. Corner posts and reinforced areas ensure maximum strength and durability for stacking. Hand grips on all four sides. All containers interstack to form a load with standard outer dimensions. Solid walls for easy cleaning. Optional accessories: dark grey drop-on lids with snap closures.
  • Capacity: 90L
  • Internal Dimensions (H x W x D): 442mm x 555mm x 355mm
Spécification
Capacité (métrique) 90 l
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.