Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11932445 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
46 x 46 cm (18 x 18 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
150 pièces
2700 pièces
300 pièces
3600 pièces
750 pièces
Code produit. 11932445
Marque: Contec™ AMSI0001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorber les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage courant et absorbez les débordements en salle blanche ISO classe 6 ou supérieures.Les lingettes pour salle blanche Contec™ Amplitude™ Sigma™ offrent une résistance et une absorbance optimales et sont utiles dans une multitude d’environnements.
  • Lingettes tout usage, standard de l’industrie, avec une haute capacité d’absorption et une grande propreté
  • Nettoyage courant dans les secteurs de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, de l’électronique et des dispositifs médicaux, entre autres
  • Recommandé pour les applications en salle blanche de classe ISO 6 et supérieur
  • Solide et durable, même mouillées
  • Faibles niveaux de particules et de résidus extractibles
  • Pour une utilisation dans des applications non abrasives
  • Lot numéroté pour la traçabilité
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Sigma
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance Intrinsèque : 4,3ml/g
Extrinsèque : 308ml/m2
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 68 g/m2
Certifications/Conformité Classe ISO 6
Structure Non-tissé hydro-enchevêtré
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Épaisseur 1 pli