Learn More
Contec™ Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Zeta™
GREENER_CHOICE
Code produit. 17225176 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 x 12 in. (27,9 x 30.5 cm)
8 x 9 in (20,3 x 23 cm)
Conditionnement:
1500 pièces
1800 pièces
Code produit. 17225176
Marque: Contec™ AMZE0001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparez-vous aux déversements d’acide.Les lingettes pour salle blanche spécialisées Contec™ Amplitude™ Zeta™ sont excellentes pour une utilisation avec des déversements d’acide ou comme revêtement de plateau.Les lots des lingettes sont numérotés pour la traçabilité.
  • Lingettes non tissées en cellulose/polypropylène
  • Les lingettes ouatinées et laminées thermiquement sont dotées de couches extérieures en polypropylène et d’un centre en cellulose hautement absorbante
  • Le modèle ouatiné permet la séparation par aspect
  • Excellente pour les déversements d’acide 
  • Idéale pour les revêtements de plateau
  • Lot numéroté pour la traçabilité
  • Le noyau intérieur de cellulose thermoscellée entre deux couches de polypropylène fondu-soufflé absorbe
  • Forte résistance aux acides
  • Le modèle ouatiné à trois plis permet la séparation par aspect
Informations sur la commande
Poids de base, 103g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes spéciales pour salles blanches
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,3 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité Classe ISO 6-8
Dimensions (L x l) 8 x 9 in (20,3 x 23 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche