Learn More
Contec™ Systèmes de chariot et de double seau
BIOPHARMA
Code produit. p-4390832 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, gris
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15342144
Marque: Contec™ 2757
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Poignée amovible ; deux seaux de 5 gal (gris et rouge) ; kit de raccordement en acier inoxydable ; chariot en acier inoxydable ; quatre roulettes, deux fixes et deux pivotantes/verrouillables ; cadre extensible
Doté d’un chariot en acier inox avec poignée amovible pour faciliter l’autoclavage et un stockage plus pratique. Le système à chariot et double seau Contectrade; offre plusieurs choix d’essoreuses afin de s’adapter à tous les systèmes de serpillères à franges Contectrade;.
ulliLa conception durable, légère et compacte améliore la maniabilité et réduit l’espace de stockage nécessaire/liliQuatre roulettes (deux fixes et deux pivotantes) et simplicité de verrouillage d’un seul pied/liliLe système peut être utilisé avec deux ou trois seaux, en fonction des protocoles de nettoyage requis ; Le cadre extensible permet d’accueillir un seau supplémentaire/liliLe kit de connexion en acier inox inclus empêche la formation de gouttes entre les seaux/liliIdéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés avec de petits autoclaves ou un espace de stockage limité/liliPour une flexibilité optimale, les essoreuses peuvent être commandées séparément/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système à chariot et seaux
Matériau Acier inox et PP
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge, gris
Dimensions 22 x 23,5 x 36 po (56 x 60 x 91 cm)
À utiliser avec (application) Permettent un nettoyage efficace de la salle blanche pour les environnements compacts à espace de stockage limité
À utiliser avec (équipement) Essoreuses et serpillières assorties Contectrade; ; compatibles avec tous les styles et toutes les tailles de serpillières Contectrade; en fonction de l’essoreuse sélectionnée
Hauteur (impériale) 36 in
Hauteur (métrique) 91 cm
Comprend Chariot en acier inox avec poignée amovible, roulettes avec freins, godets autoclavables en PP rouge et gris de 2 x 5 gal (20 litres), rejingot en acier inox
Longueur (impériale) 22 in
Longueur (métrique) 56 cm
Quantité 2 x 5 gal. (20 L) Buckets; optional additional Bucket
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 23.5 in
Largeur (métrique) 60cm