Learn More
Contec™ Système™ de serpillière Edgeless
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-4903614 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Type de tête:
Edgeless
Couleur:
Blanc
Quantité:
1/sac, 20 sacs/carton
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 16675514
Marque: Contec™ ELMOP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour nettoyer dans des environnements contrôlés et des salles blanches. Le système de serpillière Edgeless™ est constitué d’un tube continu en tissu à mailles 100 % polyester. Les têtes de serpillière permettent d’éliminer la contamination due à la rupture et à la détérioration des serpillières traditionnelles.
 Le système de nettoyage Contec™ Edgeless™ est le plus efficace des systèmes de nettoyage des sols des environnements critiques. Le système est conçu pour les semi-conducteurs, le secteur des produits pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux afin d’assurer le nettoyage de laboratoire et de la zone de traitement. Les têtes de serpillères à franges sont conçues pour répondre aux besoins de nettoyage généraux des environnements de classe ISO 3 ou moins critiques. Elles sont disponibles dans une grande variété de modèles afin de répondre aux différents besoins de nettoyage. Les manches, cadres, adaptateurs et systèmes de seaux Edgeless™ ou QuickConnect™ sont disponibles séparément afin de compléter le système.
  • Les franges de la serpillère encapsulent les liquides pour une absorption maximale ; elles génèrent des niveaux de particules et de substances extractibles considérablement moindres par rapport aux serpillères à franges en cordelette de coton ou en nylon.
  • Les têtes de serpillère sont lavées et emballées en salle blanche de classe ISO 4.
  • Résistantes aux produits chimiques, aux champignons et aux moisissures
  • Les boucles rendent inutiles les bords coupés et améliorent la propreté
  • L’extrémité des bandes permet de contrôler la serpillère et de facilement nettoyer la surface autour des pieds et des roues d’un équipement
  • Disponible dans quatre modèles :
    • Original – tube traditionnel
    • Texturé – franges torsadées pour augmenter la capacité d’adsorption
    • Les bandes longues et texturées retiennent plus de liquide ce qui permet de nettoyer de plus grandes zones ; durent jusqu’à 10 fois plus longtemps que les serpillères traditionnelles ; bandes colorées au niveau des extrémités afin de séparer les zones et de minimiser le risque de contamination croisée
    • Tête optimisée pour serpillère tubulaire rainurée avec bandeau texturé – durabilité augmentée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Type de tête Edgeless
Couleur Blanc
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage limité
Quantité 1/sac, 20 sacs/carton
À utiliser avec (équipement) Système de nettoyage sans bord Contec
Description Tête de serpillière à franges blanchie pour salle blanche
À utiliser avec (application) Produit conçu pour être utilisé avec les solutions aqueuses contenant des produits nettoyants et désinfectants ; compatible avec une large gamme de produits chimiques
Color-coded Non
Matériau Polyester