Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
Code produit. 11902415 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Protection de sonde acier inoxydable
Protection de sonde acier inoxydable, Aluminium
À utiliser avec (équipement):
Grande tête de serpillère VertiKlean
Manches de serpillères à franges QuickConnect
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Support de tête VertiKlean MAX standard
Tous les styles de têtes de serpillère sans bordure
Têtes de balai-serpillière VertiKlean moyennes et VertiKlean MAX moyennes ou grandes
VertiKlean Moyen ; VertiKlean MAX Moyen ou Grand
VertiKlean standard et VertiKlean MAX standard
Longueur (impériale):
7 in
7,5 in
11,5 in
14 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11902415
Marque: Contec™ 2653A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 36 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Grande tête de serpillère VertiKlean
Description Large Mop Head Frame and Connector for VertiKlean
À utiliser avec (application) Designed for Use in Pharmaceutical and Medical Device Manufacturing Facilities, or Other Similar Critical or Controlled Environments.
Matériau Protection de sonde acier inoxydable, Aluminium