Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
BIOPHARMA
Code produit. 11922415 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Protection de sonde acier inoxydable
Protection de sonde acier inoxydable, Aluminium
À utiliser avec (équipement):
Grande tête de serpillère VertiKlean
Manches de serpillères à franges QuickConnect
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Support de tête VertiKlean MAX standard
Tous les styles de têtes de serpillère sans bordure
Têtes de balai-serpillière VertiKlean moyennes et VertiKlean MAX moyennes ou grandes
VertiKlean Moyen ; VertiKlean MAX Moyen ou Grand
VertiKlean standard et VertiKlean MAX standard
Longueur (impériale):
7 in
7,5 in
11,5 in
14 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11922415
Marque: Contec™ 2685
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Longueur (impériale) 7,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 19 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Manches de serpillères à franges QuickConnect
Description Cadre de tête pour serpillère EasyCurve QuickConnect
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires.
Matériau Protection de sonde acier inoxydable