Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Protection de sonde acier inoxydable
Protection de sonde acier inoxydable, Aluminium
À utiliser avec (équipement):
Grande tête de serpillère VertiKlean
Manches de serpillères à franges QuickConnect
Regular VertiKlean and VertiKlean MAX Mop Heads
Support de tête VertiKlean MAX standard
Tous les styles de têtes de serpillère sans bordure
Têtes de balai-serpillière VertiKlean moyennes et VertiKlean MAX moyennes ou grandes
VertiKlean Moyen ; VertiKlean MAX Moyen ou Grand
VertiKlean standard et VertiKlean MAX standard
Longueur (impériale):
7 in
7,5 in
11,5 in
14 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
- Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
- Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
- Autoclavable
- Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixation aisée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Support de tête d’essoreuse |
| Code couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 11,5 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 29 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Quantité | 1/carton |
| À utiliser avec (équipement) | VertiKlean Moyen ; VertiKlean MAX Moyen ou Grand |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires. |
| Afficher plus |