Learn More
Contec™ Serpillères plates QuickTask™
Code produit. 11962425 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Microfibre de polyester
Polyester
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
40 pièces
48 pièces
Code produit. 11962425
Marque: Contec™ TASK0200
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
  • Le système QuickTask comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s'installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
  • Chaque tête de balai-serpillère est compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les solutions Quat et d'hypochlorite.
  • Se glissent rapidement et facilement sur les têtes de balai-serpillère QuickTask
  • L'ensemble du matériel QuickTask est entièrement autoclavable.
  • Cadres pliants robustes et légers en acier inox pour une utilisation avec tous les manches QuickConnect ou avec le manche en PP bleu destiné à être utilisé avec le manche QuickConnect en acier inox de 60 po et le manche en fibre de verre extensible de 69 po
Housses de tête de balai en maille de polyester (TASK0200 et TASK0250)
  • Housses de tête de balai légères à usage unique en maille de polyester multicouche adsorbant
  • Optimisées pour une utilisation sur des surfaces lisses ; appliquent les solutions uniformément tout en éliminant les contaminants
  • Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements plus critiques
  • Disponibilité en version stérile ou non stérile
Housses pour tête de balai en boucles de microfibre (TASK0300)
  • Adsorption maximale des housses pour tête de balai QuickTask
  • Les petites boucles de microfibre offrent des performances exceptionnelles pour l'élimination des liquides, des salissures, des résidus et d'autres contaminants de la plupart des surfaces.
  • Adsorption et performance d'épongeage exceptionnelles sur les surfaces mouillées
  • Idéales pour les revêtements de sol polymériques
Têtes de balai-serpillère en boucles et maille de polyester (TASK0400)
  • Housse pour tête de balai QuickTask la plus propre et la plus durable
  • Les boucles de longueur moyenne s'adaptent à toutes les formes, ou presque.
  • Idéales pour nettoyer les plinthes à gorge, ainsi que les joints de plafond et muraux, plus facilement qu'avec les serpillères plates standard
  • Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements critiques
Têtes de balai-serpillère à cœur de mousse et face en microfibre (TASK0600 et TASK0650)
  • La face en microfibre unique et le cœur de mousse garantissent un excellent contact au sol, une adsorption parfaite et un nettoyage supérieur des surfaces.
  • La microfibre nervurée permet un nettoyage, une application de la solution de nettoyage et des performances d'épongeage exceptionnels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 41 x 13 cm (16 x 5 in)
Type de produit Tête d’essoreuse
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5 in
Jetable Usage unique
Comprend Poches
À utiliser avec (équipement) Systèmes de serpillères QuickTasktrade;
À utiliser avec (application) Parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches.
Matériau Polyester