Learn More
Contec™ Serpillères plates QuickTask™
BIOPHARMA
Code produit. 15107925 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Matériau:
Microfibre de polyester
Polyester
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
40 pièces
48 pièces
Code produit. 15107925
Marque: Contec™ TASK0550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
  • Le système QuickTask comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
  • Chaque tête de balai-serpillère est compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les solutions Quat et d’hypochlorite.
  • Se glissent rapidement et facilement sur les têtes de balai-serpillère QuickTask
  • L’ensemble du matériel QuickTask est entièrement autoclavable.
  • Cadres pliants robustes et légers en acier inox pour une utilisation avec tous les manches QuickConnect ou avec le manche en PP bleu destiné à être utilisé avec le manche QuickConnect en acier inox de 60 po et le manche en fibre de verre extensible de 69 po
Housses de serpillère à tressage en polyester (TASK0200 et TASK0250)
  • Housses de tête de balai légères à usage unique en maille de polyester multicouche adsorbant
  • Optimisées pour une utilisation sur des surfaces lisses ; appliquent les solutions uniformément tout en éliminant les contaminants
  • Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements plus critiques
  • Disponibilité en version stérile ou non stérile
Housses de serpillère en boucles de microfibre (TASK0300)
  • Adsorption maximale des housses pour tête de balai QuickTask
  • Les petites boucles de microfibre offrent des performances exceptionnelles pour l’élimination des liquides, des salissures, des résidus et d’autres contaminants de la plupart des surfaces.
  • Adsorption et performance d’épongeage exceptionnelles sur les surfaces mouillées
  • Idéales pour les revêtements de sol polymériques
Têtes de serpillère en boucles de polyester (TASK0400)
  • Housse pour tête de balai QuickTask la plus propre et la plus durable
  • Les boucles de longueur moyenne s’adaptent à toutes les formes, ou presque.
  • Idéales pour nettoyer les plinthes à gorge, ainsi que les joints de plafond et muraux, plus facilement qu’avec les serpillères plates standard
  • Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements critiques
Têtes de serpillère à cœur de mousse et face en microfibre (TASK0600 et ASK0650)
  • La face en microfibre unique et le cœur de mousse garantissent un excellent contact au sol, une adsorption parfaite et un nettoyage supérieur des surfaces.
  • La microfibre nervurée permet un nettoyage, une application de la solution de nettoyage et des performances d’épongeage exceptionnels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 41 x 13 cm (16 x 5 in)
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 41cm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Système de serpillière QuickTask™
Color-coded Non
Matériau Polyester