Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges VertiKlean™ MAX™
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions:
8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm)
9,5 x 5 in (24 x 13 cm)
12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm)
32 x 11 x 2 cm
15 x 4,3 in (38 x 11 cm)
15 x 4,3 po (38 x 11 cm)
15 x 5 in (38 x 13 cm)
15 x 5 in (38 x 13cm)
18 x 5 in (46 x 13 cm)
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Matériau:
Polyester
Polyester, Mousse d’uréthane hydrophile
Type de tête:
Bord non scellé
Bord scellé
Bordure scellée rainurée
Conditionnement:
1 pièce
16 pièces
20 pièces
24 pièces
28 pièces
4 pièces
40 pièces
48 pièces
Description
- Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
- Montées sur plaque thermoformée semi-rigide s’installant facilement sur le cadre de tête de balai-serpillère
- Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
- Les têtes de balai-serpillère sont composées d’une éponge absorbante jetable laminée sur du tissu de filaments de polyester en maille montée sur une plaque thermoformée s’installant facilement sur le matériel de lavage VertiKlean.
- Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
- Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
- Les têtes de balai-serpillère stériles sont certifiées stériles conformément à la norme AAMI / ISO 11137.
- L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
- Les bords thermosoudés de la tête de balai-serpillère offrent une résistance accrue et éliminent les risques de contamination des fibres et particules due à la mousse exposée.
- La tête de balai-serpillère à bords soudés possède une face en microfibre permettant d’éliminer efficacement la contamination de surface et les résidus.
Informations sur la commande
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
Spécification
Spécification
| Dimensions | 32 x 11 x 2 cm |
| Type de produit | Tête d’essoreuse |
| Type de tête | Bord non scellé |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polyester |