Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges VertiKlean™ MAX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15684937 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions:
8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm)
9,5 x 5 in (24 x 13 cm)
12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm)
32 x 11 x 2 cm
15 x 4,3 in (38 x 11 cm)
15 x 4,3 po (38 x 11 cm)
15 x 5 in (38 x 13 cm)
15 x 5 in (38 x 13cm)
18 x 5 in (46 x 13 cm)
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Matériau:
Polyester
Polyester, Mousse d’uréthane hydrophile
Type de tête:
Bord non scellé
Bord scellé
Bordure scellée rainurée
Tamaño de la unidad:
1 pièce
16 pièces
20 pièces
24 pièces
28 pièces
4 pièces
40 pièces
48 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15684937
Marca: Contec™ VKMX0225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Nettoyez facilement les murs, plafonds et autres surfaces difficiles à atteindre. Les systèmes de nettoyage Contec™ VertiKlean™ MAX™ disposent d’une variété de têtes de balai-serpillère qui s’installent facilement sur les cadres. La mousse de PU dure plus longtemps que les serpillères à franges classiques et libère le liquide de façon plus régulière.
  • Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
  • Montées sur plaque thermoformée semi-rigide s’installant facilement sur le cadre de tête de balai-serpillère 
  • Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
  • Les têtes de balai-serpillère sont composées d’une éponge absorbante jetable laminée sur du tissu de filaments de polyester en maille montée sur une plaque thermoformée s’installant facilement sur le matériel de lavage VertiKlean.
  • Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
  • Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
  • Les têtes de balai-serpillière stériles sont certifiées stériles conformément à la norme AAMI / ISO 11137.
  • L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
Información de órdenes
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensions 12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm)
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Type de tête Bord non scellé
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Color-coded Non
Matériau Polyester
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado