Learn More
Kit d’étalons de vérification de l’étalonnage en continu, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 15406125
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406125 2 x 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15406125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035419.BG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Continuing Calibration Verification (CCV) Standards Kit
Densité 1g/cm3 at 20°C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00146528
Quantité 2 x 100 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (CCV) solution A, (CCV) solution B