Learn More
VITLAB™ Burette en flacon continu
Code produit. p-8008765
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10100122
Marque: VITLAB™ 1620507
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une titration précise et continue. La burette en flacon continu VITLAB™ est dotée d’un panneau de commande numérique avec roues à main pour contrôler facilement le taux de titration et l’étalonnage. Des composants réglables et une pompe à double piston garantissent des résultats précis et un fonctionnement sûr. Disponible en deux débits.
L’analyse chimique volumétrique avec des volumes de liquide de minute nécessite une concentration importante. La burette en flacon continu VITLAB™ permet une titration continue jusqu’à une concentration de 1 mol/l, ce qui donne des résultats rapides, pratiques et précis.
Le panneau d’affichage numérique simplifie le fonctionnement
  • L’affichage incliné indique le volume de titration avec de grands chiffres faciles à lire
  • Étalonnage simple d’utilisation et spécifique au milieu à l’aide des touches du clavier
  • Contrôle précis du taux de titration en faisant tourner deux grandes roues faciles à saisir à la main
  • Comprend également des indicateurs de batterie, de pause et de mode ainsi que des touches / boutons de fonction
Contrôle de titration réglable et continu
  • La pompe à double piston brevetée fournit la titration de manière continue et sans impulsion
  • Le tube de décharge télescopique peut être réglé (hauteur et longueur) pour une utilisation avec des petits ou grands flacons
  • Tourne librement à 360° autour du flacon pour une orientation optimale de l’étiquette
  • Réglable pour différentes tailles de flacons à l’aide de l’adaptateur fileté correspondant
  • Longue durée de vie grâce à deux micropiles de 1,5 V facilement remplacées
Qualité et sécurité garanties
  • La vanne de recirculation innovante empêche la perte de réactifs et réduit les éclaboussures
  • La conception compacte avec un faible centre de gravité réduit le risque de retournement, en particulier avec des flacons plus petits
  • Répond à toutes les exigences de surveillance des équipements de test sans temps d’arrêt des instruments
  • Les marges d’erreur sont conformes à la norme DIN EN ISO 8655-3, même pour des volumes partiels
Spécification
Précision 0,2 %, 0,1 %
Capacité (métrique) 5 ml
Graduations 0,01 ml (jusqu’à 99,99 ml), 0,1 (100 à 999,9 ml) ml
À utiliser avec (application) Titration continue d’une gamme de milieux pour l’analyse chimique volumétrique
Comprend (2) micropiles 1,5 V, filetages de connexion GL 45 et adaptateurs filetés en PP GL 32, GL 38 et S*40, manuel d’instructions et certificat de qualité, tube de décharge télescopique (140-220 mm), tube de remplissage télescopique (200-350 mm)
Type Burette continue
Certifications/Conformité DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3